由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 90120615-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90120615-1VL
ImmunoDon
Mouse spleen
骨髄腫
NS1
反応性
Anti-Hepatitis B Surface Antigen
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS1 x Mouse spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against hepatitis B surface antigen.
免疫原
Hepatitis B virus surface antigen
アプリケーション
Immunochiognosis
培地
DMEM + 2mM glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)