Merck
BGM Cell Line
90092601, African green monkey kidney, Epithelial-like
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
BGM Cell Line, 90092601, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
由来生物
African green monkey kidney
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Monkey African green kidney
細胞株の説明
Used for the isolation of water borne viruses e.g. polio 1, 2, 3, Echo 3, 6, 7, 9, 12, 27, Coxsackie A9 + B1, 2, 3 and Reo 1.
アプリケーション
Virus studies: polio, Echo, Coxsackie and Reo viruses
培地
EMEM (EBSS) (M2279) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + 10% FBS / FCS (F2442).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:20, i.e., seeding at 5x1,000 to 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)