Merck
P22
89030317, hamster ovary, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
P22, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 89030317
由来生物
hamster ovary
包装
tube of 5 μg 89030317-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89030317-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Chinese ovary
細胞株の説明
Chinese hamster ovary cell line which lacks ornithine decarboxylase activity.
培地
EMEM (EBSS) + Ham′s F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 0.1% BSA.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 5x1,000 to 1x10,000 cells/cm2 using 0.1% cold PBS and 0.25% cold trypsin. Place flasks at 4°C for 5-10 min. or until cells detach; 5% CO2; 37°C. Pre-treat culture flasks with porcine gela
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)