由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 88012503-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88012503-1VL
民族性
Japanese
性別
male
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
同族:No
細胞株の説明
この細胞株はエプスタイン・バーウイルス(EBV)で形質転換したリンパ芽球様細胞株であり、European Collection of Cell Cultures (ECACC)によって継続されているヒト白血球抗原(HLA)型コレクションの一部です。この細胞型のHLA型データは入手可能です。
DNAプロファイル
A: 2402 31012
Cw: 0401 1202
B: 3501 5101 (!)52
HLA DRB1: 09
HLA DQB1: 03
HLA DPB1: 0402 0501
Cw: 0401 1202
B: 3501 5101 (!)52
HLA DRB1: 09
HLA DQB1: 03
HLA DPB1: 0402 0501
血清学的プロファイル
HLA A: 24 31
HLA A ief: 24.1 31
HLA C: 4
HLA B: 35 51
HLA B ief: 35.3 51
Bw4/bw6: 4 6
HLA Dw: 23
HLA DR: 9
HLA DR53: 53
HLA DQ: 9
HLA DP: 5
HLA A ief: 24.1 31
HLA C: 4
HLA B: 35 51
HLA B ief: 35.3 51
Bw4/bw6: 4 6
HLA Dw: 23
HLA DR: 9
HLA DR53: 53
HLA DQ: 9
HLA DP: 5
継代と培養方法
培養液を3x105 ~ 2x106 細胞/mL、5% CO2、 37℃の状態で維持してください。蘇生時には凍結保護物質を除去します。300 x gで5分間遠心分離し、細胞ペレットを新鮮な培地に再懸濁させます。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)