Merck
SW 13
87031801, human adrenal gland (cortex), Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
SW 13, 87031801
由来生物
human adrenal gland (cortex)
成長モード
Adherent
核型
2n = 46
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian adrenal cortex adenocarcinoma
細胞株の説明
Derived from biopsy tissue of a small cell carcinoma originating in the adrenal cortex of a 55 year old Caucasian female. Electron microscopy revealed bulb gap junctions and occasional paired cisternae of the E.R.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 9
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 8
vWA: 17,19
培地
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.