由来生物
mouse blood
包装
tube of 5 μg 85051501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85051501-1VL
成長モード
Semi-adherent
核型
Not specified
形態
Macrophage
製品
Not specified
受容体
Immunoglobulin, complement
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse BALB/c lymphoid macrophage
細胞株の説明
Adapted to culture from a spontaneous BALB/c mouse lymphoid tumour. Thought to be of B lymphocyte origin. Resistant to dextran sulphate. Produces isoenzyme and is capable of antibody-dependent lysis of sheep erythrocytes and tumour targets.
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Detach cells by aspirating or gentle shaking.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)