Merck
ZL55 cell line human
12050301, human pleural cavity, Epitheloid/mesenchymal
別名:
ZL 55, ZL-55
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
ZL55 cell line human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 12050301
由来生物
human pleural cavity
包装
tube of 5 μg 12050301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12050301-1VL
成長モード
adherent
形態
Epitheloid/mesenchymal
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の説明
ZL55 was derived from an epithelial tumor of the pleural cavity of a 52-year old male, prior to treatment, with a known history of exposure to asbestos.
DNAプロファイル
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,11
D13S317: 8
D16S539: 12
D5S818: 10,13
D7S820: 7,11
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 15,19
培地
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 15% Fetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Suggested seeding density 1-4 x 10,000 cells/cm².
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)