Merck
C9994
Sigma-Aldrich
CAMK2β、活性型、Hisタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CAM2, CAMKB, MG C29528
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
4820-6521 nmol/min·mg
分子量
~58 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
生物化学的/生理学的作用
CAMK2βは多機能性Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼのII型サブファミリーに属しています。CAMK2βは組織、細胞で広範な分布を示しており、CAMK2βの変異体は主として成体の脳で確認されています。CAMK2αとCAMK2βのタンパク質レベルは海馬ニューロンの活動中に逆の調節を受けており、反比例の関係にあります。また、CAMK2βは中枢神経系で顕著に認められるキナーゼの一つであり、長期増強や神経伝達物質の放出に機能すると考えられています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.0、300 mM NaCl、150 mMイミダゾール、0.1 mM PMSF、0.2 mM DTT、25%グリセロール含有)で提供されます。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
C9994-VAR:
C9994-10UG:
C9994-BULK:
C9994-10UG-PW:
試験成績書(COA)
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Tara C Thiagarajan et al.
Neuron, 36(6), 1103-1114 (2002-12-24)
We show that alpha and betaCaMKII are inversely regulated by activity in hippocampal neurons in culture: the alpha/beta ratio shifts toward alpha during increased activity and beta during decreased activity. The swing in ratio is approximately 5-fold and may help
R M Tombes et al.
Biochimica et biophysica acta, 1355(3), 281-292 (1997-03-01)
CaMK-II (the (type II) multifunctional Ca2+/CaM-dependent protein kinase) has been implicated in diverse neuronal and non-neuronal functions, including cell growth control. CaMKII expression was evaluated in a variety of human tumor cell lines using RT-PCR (reverse transcriptase coupled polymerase chain