Merck
C9794
Sigma-Aldrich
(±)-Z-ホスホノグリシントリメチルエステル
別名:
(±)-トリメチル Z-ホスホノグリシナート, (±)-メチル 2-ベンジルオキシカルボニルアミノ-2-(ジメトキシホスフィニル)アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2P(O)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
331.26
Beilstein:
5764460
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
mp
77-80 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C13H18NO7P/c1-18-12(15)11(22(17,19-2)20-3)14-13(16)21-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルデヒドとのWittig-Horner反応による(Z)-デヒドロアミノ酸合成の出発物質。デヒドロアミノ酸は立体選択的にアミノ酸に還元されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9794-VAR:
C9794-1G:
C9794-5G:
C9794-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)