2-8°C
SMILES記法
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
以下による置換
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9694-BULK:
C9694-VAR:
C9694-100MG:
C9694-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)