Merck
C9131
Sigma-Aldrich
N-シクロヘキシルスルファミン酸ナトリウム
別名:
N-シクロヘキシルスルファミン酸 ナトリウム塩, サイクラミン酸 ナトリウム塩, サイクラミン酸ナトリウム, シクロヘキサンスルファミン酸 ナトリウム塩, シクロヘキサンスルファミン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11NHSO3Na
CAS番号:
分子量:
201.22
Beilstein:
4166868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
フェニルスルファミン酸塩はヒトが感知できる甘味物質です。発がんの可能性について動物モデルで研究された「第一世代」の甘味料です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9131-1KG:
C9131-100G:
C9131-500G:
C9131-VAR:
C9131-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniela Salas et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(15), 4277-4285 (2014-11-28)
Artificial sweeteners are food additives employed as sugar substitutes which are now considered to be emerging organic contaminants. In the present study, a method is developed for the determination of a group of artificial sweeteners in environmental waters. Considering the