Merck
C8501
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Gly-Leu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H25N3O6
CAS番号:
分子量:
379.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8501-BULK:
C8501-100MG:
C8501-1G:
C8501-50MG:
試験成績書(COA)