Merck
C7714
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗CD31(PECAM-1)抗体 マウス宿主抗体
clone WM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗PECAM-1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
WM-59, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 130-140 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PECAM1(5175)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
Recognizes the CD31 (PECAM-1, endoCAM, gpIIa, hec7), human cell surface integral membrane glycoprotein. The antibody increases the rate of homotypic aggregation induced in U937 cells by TGF-β1. Its reactivity with platelets is enhanced following their washing.
5th Workshop: code No. P025
免疫原
human cell line RC-2A, originally derived from myeloid leukemia cells.
ターゲットの説明
Human CD31 (PECAM-1) is expressed on platelets, endothelial cells, myeloid cells, B lymphocytes, and certain T lymphocyte subsets. CD31 (PECAM-1) functions in homophilic and heterophilic cell-cell adhesion and cell signaling activities.
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manikantan S Kiran et al.
Vascular cell, 3(1), 6-6 (2011-02-26)
The mechanism of cell-cell contact dependent regulation of pericellular proteolysis in angiogenesis was examined by studying the expression of MMPs using isolated HUVECs in culture. Zymography, Immunoblot and RT-PCR analysis showed that the production and secretion of matrixmetalloproteinase-2 and matrixmetalloproteinase-9