Merck
C7047
Sigma-Aldrich
1-(Z-amino)cyclopropanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO4
CAS番号:
分子量:
235.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-10(15)12(6-7-12)13-11(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
KHINKCGJKZSHAJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C7047-100MG:
C7047-25MG:
C7047-500MG:
C7047-VAR:
C7047-BULK:
試験成績書(COA)