Merck
C6831
Sigma-Aldrich
Z-Ile-Glu(O-t-ブチル)-Ala-ロイシナール
≥80% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H50N4O8
CAS番号:
分子量:
618.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C=O
InChI
1S/C32H50N4O8/c1-9-21(4)27(36-31(42)43-19-23-13-11-10-12-14-23)30(41)35-25(15-16-26(38)44-32(6,7)8)29(40)33-22(5)28(39)34-24(18-37)17-20(2)3/h10-14,18,20-22,24-25,27H,9,15-17,19H2,1-8H3,(H,33,40)(H,34,39)(H,35,41)(H,36,42)/t21-,22-,24-,25-,27-/m0/s1
InChI Key
TYFTWYMXUWCOOB-YICLCXKGSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6831-5MG:
C6831-1MG:
C6831-VAR:
C6831-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Figueiredo-Pereira, M.E., et al.
Journal of Neurochemistry, 63, 5433-5433 (1994)