Merck
C6399
Sigma-Aldrich
Cholesteryl n-valerate
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
別名:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-pentanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-pentanoate, Cholesteryl pentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H54O2
CAS番号:
分子量:
470.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
フォーム
solid
SMILES記法
CCCCC(O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C)=O
InChI
1S/C32H54O2/c1-7-8-12-30(33)34-25-17-19-31(5)24(21-25)13-14-26-28-16-15-27(23(4)11-9-10-22(2)3)32(28,6)20-18-29(26)31/h13,22-23,25-29H,7-12,14-21H2,1-6H3/t23-,25?,26?,27?,28?,29?,31?,32?/m1/s1
InChI Key
RWTQCZGAMKTBRV-ICUBIBKNSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6399-BULK:
C6399-VAR:
C6399-5G:
C6399-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Use of liquid-crystal cutaneous thermography for the diagnosis of bone diseases].
I G Gertsen et al.
Ortopediia travmatologiia i protezirovanie, (2)(2), 66-69 (1981-02-01)