Merck
Z706078
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® electroporation cuvettes
gap width 0.1 cm
別名:
Electroporation cuvettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
NB.22
キャパシティ
~100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ほとんどのブランドのエレクトロポレーターに適合します。細菌の形質転換、真核生物のトランスフェクション、哺乳動物細胞や酵母のエレクトロポレーションに用いられます。最適な性能を引き出すため、厳しい精度で製造されています。
  • 細菌に対しては、0.1 cmの電極間隔をご使用下さい(白色キャップ)。
  • 酵母に対しては、0.2 cmの電極間隔をご使用下さい(青色キャップ)。
  • 哺乳動物細胞に対しては、0.4 cmの電極間隔をご使用下さい(赤色キャップ)。
  • すべてのキュベットは個別包装され、γ線照射によって滅菌されています。
  • キュベットの製造に用いられる素材はクリスタルスチレンです。
アプリケーション
Sigma-Aldrich electroporation cuvettes have been used for the transformation of competent Escherichia coli cells via electroporation.
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Nicking enzyme-based internal labeling of DNA at multiple loci.
Luzzietti N, et al.
Nature Protocols, 7, 643-653 (2012)