クローン
CPL33/1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~25 kDa (human cathepsin L)
antigen ~42 kDa (human pro cathepsin L)
交差性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extracts of A549 cells
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTSL1(1514)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- indirect ELISA
- western blot : 0.1-0.2 μg/mL using total cell extracts of A549 cells
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
C4618-VAR:
C4618-200UL:
C4618-25UL:
C4618-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)