分子量
antigen ~62 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa whole cell lysate and mouse brain extract (S1 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DPYSL2(1808)
mouse ... Dpysl2(12934)
rat ... Dpysl2(25416)
詳細
アプリケーション
- western blotting
- immunohistofluorescence
- epifluorescence imaging
- coimmunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C2993-200UL:
C2993-BULK:
C2993-VAR:
IXO14179:
試験成績書(COA)