アッセイ
≥80%
フォーム
powder
官能基
epoxy
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O4)[C@@H]4C2)([H])CC[C@@]5(C)[C@@]1([H])CC[C@]5([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1
InChI Key
PRYIJAGAEJZDBO-ZEQHCUNVSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2773-50MG:
C2773-100MG:
C2773-VAR:
C2773-BULK:
C2773-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック