Merck
C2646
Sigma-Aldrich
硝酸銅(II) 水和物
別名:
硝酸第二銅 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(NO3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
187.56 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI Key
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shenghong Zhong et al.
Soft matter, 11(35), 6999-7004 (2015-08-05)
Here, we report the development of an experimental system based on liquid crystals (LCs) confined in microcapillaries for imaging interfacial phenomena. The inner surfaces of the microcapillaries were modified with octadecyltrichlorosilane to promote an escaped-radial configuration of LCs. We checked