Merck
C2247
Sigma-Aldrich
CPPHA
≥98% (HPLC)
別名:
N-[4-クロロ-2-(フタルイミドメチル)フェニル]サリチルアミド, N-[4-クロロ-2-[(1,3-ジオキソ-1,3-ジヒドロ-2H-イソインドール-2-イル)メチル]フェニル}-2-ヒドロキシベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H15ClN2O4
CAS番号:
分子量:
406.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H15ClN2O4/c23-14-9-10-18(24-20(27)17-7-3-4-8-19(17)26)13(11-14)12-25-21(28)15-5-1-2-6-16(15)22(25)29/h1-11,26H,12H2,(H,24,27)
InChI Key
UFOUABRZSDGGAZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CPPHAはmGluR5レセプターに対する正のアロステリックモジュレーターです。
CPPHAは、選択的に作用する正のアロステリックmGluR5受容体モジュレーターです。ヒトまたはラットのmGluR5を発現する組み換えCHO細胞において、アゴニスト活性のみを有することはないが、閾値応答を減少させ、グルタミン酸、キスカル酸、DHPGに対する用量反応曲線を4~7倍左にシフトさせます。
特徴および利点
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C2247-5MG:
C2247-25MG:
C2247-BULK:
C2247-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究