表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥31,800 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥104,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO5S2
CAS番号:
分子量:
201.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726832
製品名
L-システイン S-スルファート, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CSS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO5S2/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
NOKPBJYHPHHWAN-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
L-システインS-硫酸塩(LCSS)はNMDA グルタミン酸作動性受容体作動薬として使用されます。LCSSはシスチン付加酵素の基質として働きます。
システインは成長、繁殖、保存および免疫と関連する機能的なアミノ酸の1つです。システインはタンパク質のジスルフィド結合の源であって、硫黄の輸送と関連しています。生理的pHにおいて、システインは急速酸化を受けてシスチンが生成されます。システインあるいはシスチンの有効性の低下は白血球の代謝に影響を与えます。 L-システインはニューロンで起こるグルタチオン合成における律速段階の場合の前駆体として働きます。L-システインは解毒反応に無機硫酸塩を提供します。そのため、L-システインは神経保護と関連している可能性があります。L-システインは重金属イオンが血液脳関門を越えて脳中に移行することを妨げることが明らかになっています。L-システインのレベルが増大すると神経毒性がもたらされる可能性があります。
システインは成長、繁殖、保存および免疫と関連する機能的なアミノ酸の1つです。システインはタンパク質のジスルフィド結合の源であって、硫黄の輸送と関連しています。生理的pHにおいて、システインは急速酸化を受けてシスチンが生成されます。システインあるいはシスチンの有効性の低下は白血球の代謝に影響を与えます。 L-システインはニューロンで起こるグルタチオン合成における律速段階の場合の前駆体として働きます。L-システインは解毒反応に無機硫酸塩を提供します。そのため、L-システインは神経保護と関連している可能性があります。L-システインは重金属イオンが血液脳関門を越えて脳中に移行することを妨げることが明らかになっています。L-システインのレベルが増大すると神経毒性がもたらされる可能性があります。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white | color - | color white | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves