Merck
C1878
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12ClNO4
CAS番号:
分子量:
257.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCl