Merck
C111030
Sigma-Aldrich
DMT-dC(bz) ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
DMT-dC(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシシチジン,3'-[2-シアノエチルN,N-?ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト], N4-ベンゾイル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシシチジン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホロアミダイト], シチジン、N-ベンゾイル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシ-,3'-[2-シアノエチルビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 X 1 G
¥45,700
12 X 2 G
¥91,100
¥45,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
12 X 1 G
¥45,700
12 X 2 G
¥91,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H52N5O8P
CAS番号:
分子量:
833.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥45,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for ABI
核酸プロファイル
base: deoxycytidine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
InChI Key
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。自動オリゴヌクレオチド合成の脱保護ステップは、合成時間および最終製品の品質に不可欠です。環外アミン機能は、ベンゾイル基(dA(bz)およびdC(bz))またはイソブチリル基(dG(ib))によって保護されています。DNAホスホロアミダイトの主な特徴:
  • 推奨される切断および脱保護条件は、標準的な塩基部保護オリゴヌクレオチドでは、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間または室温で24時間
  • ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。
本製品はABI合成機に付属しています。
法的情報
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C111032-01:
C111062-01:
C111060-12X4G:4548173361925
C111064-12:4548173226835
C111030-12X2G:4548173907567
C111064-01:
C111031-12:4548173276588
C111031-01:
C111060-12X1G:4548173361918
C111063-01:
C111061-12:
C111030-12X1G:4548173907550
C111063-12:
C111061-01:
C111062-12:
C111032-12:4548173226101
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)