スキップする
C0692
(−)-カテキンガラート
≥98% (HPLC), from green tea
別名:
(2S,3R)-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール 3-(3,4,5-トリヒドロキシベンゾアート)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
在庫from市川市大町368
¥35,500
5 mg
在庫from市川市大町368
¥112,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H18O10
CAS番号:
分子量:
442.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
¥35,500
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
green tea
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21+/m1/s1
InChI key
LSHVYAFMTMFKBA-CTNGQTDRSA-N
Gene Information
human ... BACE1(23621)
General description
(−)-カテキンガレートは、緑茶中のカテキン類を熱処理でエピマー化する際に生成するポリフェノール化合物の一種です。ガロイル基を有する天然型フラバノールカテキンです。[1][2][3]
Application
(−)-カテキンガレートは、以下の用途に使用されています:
  • ガロイル部分を含むカテキンのヒト免疫不全ウイルス-1(HIV-1)インテグラーゼの活性阻害能を検討するため[1]
  • アシクロビル耐性単純ヘルペスウイルス1型株を用いて、Pseudopiptadenia contortaと市販のケブラチョ抽出物の抗酸化作用と抗ウイルス作用を解析するため
  • ヒト精子の生化学に対するポリフェノールの影響と、それに関連した配偶子の保存におけるポリフェノールの使用の限界を研究するため[2]
Biochem/physiol Actions
(−)-カテキンガレートは、ラットから分離された脂肪細胞におけるグルコースの吸収を阻害します。[3]血漿中コレステロール量を減少させる能力とともに抗酸化性を示すことも報告されています。[4](−)-カテキンガレートは、抗生物質耐性を修正する薬剤として用いられる力価を示します。[5]
緑茶の抗酸化性成分です。
緑茶の抗酸化性成分です。μMレベルの濃度で血管内皮増殖因子(VEGF)誘導性のチロシンリン酸化を阻害します。また、アンドロゲンをエストロゲンに変換し乳がんの病因において何らかの役割を果たすと考えられている酵素であるアロマタ-ゼの活性も阻害します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C0567G6782E3893
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
green tea
biological source
green tea
biological source
green tea
biological source
green tea
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)