Merck
BR31571
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder with serialized numbers
capacity 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
BRAND 27452
H
115 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Measuring cylinders tall form. Class A DE-M marking to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN(R), calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscription
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)