Merck
BR402038
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 100 mL
別名:
SILBERBRAND, フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
class B For Kohlrausch sugar analysis, Calibrated to contain (TC, In)
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 402038
サイズ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG