Merck
BAM168074102
Magic Touch 2 midi ice pan with lid
capacity 4.0 L, black, pack of 1 ea
別名:
lab ice bucket
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,160
¥25,160
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,160
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.22
¥25,160
Check Cart for Availability
物質
black
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art M16807-4102
キャパシティ
4.0 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The new design of the Magic Touch 2 ice pans and ice buckets has improved durability and performance. With superior insulation properties, and chemical resistance, these ice pans can be used with ice, dry ice, dry ice-salt, solvent slurries or liquid nitrogen. The non-sweating closed cell won′t absorb moisture or odors, and the pan is virtually unbreakable under normal use conditions.
Features:
  • Snug fitting lids for additional insulation and protection
  • Expanded urethane is lightweight for easy transport
  • Fill line indicators
  • Built-in spouts to pour of unwanted liquid*
  • Raised edges for ease in carrying
  • Lightly textured non-slip finish
  • Stackable
*Feature is not in 1.0L pans
法的情報
Magic Touch 2 is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)