Merck
B8254
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH
≥98%
別名:
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-リジン, Nα-Boc-Nε-Z-L-リジン, Nε-Z-Nα-Boc-L-リジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28N2O6
CAS番号:
分子量:
380.44
Beilstein:
1917222
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
product name
Boc-Lys(Z)-OH,
アッセイ
≥98%
形状
powder
white
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
InChI Key
BDHUTRNYBGWPBL-HNNXBMFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nε-Z-Nα-Boc-L-リジンは、固相ペプチド合成(SPPS)に使用されるN-末端保護アミノ酸であり、Nεの保護されたリシル側鎖を持つペプチドの作成に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8254-BULK:
B8254-10G:
B8254-5G:
B8254-1G:
B8254-25G:
B8254-VAR:
試験成績書(COA)