主要文書
8.53012
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH
(cryst) Novabiochem®
別名:
Boc-Lys(Z)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-benzyloxycarbonyl-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28N2O6
CAS番号:
分子量:
380.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
219-221-0
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amide
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)
InChI Key
BDHUTRNYBGWPBL-UHFFFAOYSA-N
詳細
Building block for introduction of lysine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0031
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): -8.5 - -6.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3