Merck
B7884
Sigma-Aldrich
ベヘン酸ステアリル
~99%
別名:
ベヘン酸ステアリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H80O2
CAS番号:
分子量:
593.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)