製品名
[Hyp3]-Bradykinin, ≥97% (HPLC)
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2C[C@H](O)C[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C50H73N15O12/c51-32(15-7-19-56-49(52)53)45(73)64-22-10-18-38(64)47(75)65-27-31(67)25-39(65)43(71)58-26-40(68)59-34(23-29-11-3-1-4-12-29)41(69)62-36(28-66)46(74)63-21-9-17-37(63)44(72)61-35(24-30-13-5-2-6-14-30)42(70)60-33(48(76)77)16-8-20-57-50(54)55/h1-6,11-14,31-39,66-67H,7-10,15-28,51H2,(H,58,71)(H,59,68)(H,60,70)(H,61,72)(H,62,69)(H,76,77)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t31-,32+,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+/m1/s1
InChI Key
JXRLHZCEMXTCBN-DIBGMJQNSA-N
遺伝子情報
rat ... Tac1(24806)
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7775-1MG:
B7775-VAR:
B7775-.5MG:
B7775-BULK:
B7775-5MG:
アクティブなフィルタ