抗体製品の状態
tissue culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BXP-21, monoclonal
形状
aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~250 μg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using pretreated human tissue
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed frozen sections
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCG2(9429)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
B7059-1ML-PW:
B7059-1ML:
B7059-BULK:
B7059-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.