Merck
B5667
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-6-クロロ-3-インドリルリン酸 p-トルイジン塩
~97% (HPLC)
別名:
Magenta リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
CAS番号:
分子量:
433.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
~97% (HPLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL, clear, orange
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-5-1-4-7(2-6(5)10)11-3-8(4)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI Key
WUHVYTJTZAKPOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5667-25MG:4548173953335
B5667-BULK:
B5667-100MG:4548173953328
B5667-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dorota Rybaczek et al.
Histochemistry and cell biology, 135(3), 263-280 (2011-02-25)
Here, we demonstrate that in HeLa cells, Ser317 of Chk1 undergoes phosphorylation in response to replication stress induced by hydroxyurea. We also demonstrate the existence of constitutive (interphase and mitotic) Chk1 kinase phosphorylation, the translocation of its phosphorylated form from