Merck
B4645
Sigma-Aldrich
Boc-Homoser-OH
>99%
別名:
Boc-L-homoserine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO5
CAS番号:
分子量:
219.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Boc-Homoser-OH,
アッセイ
>99%
フォーム
powder
white
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10-6(4-5-11)7(12)13/h6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,14)(H,12,13)
InChI Key
PZEMWPDUXBZKJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Boc-L-homoserine is N-terminal protected α amino acid used in organic synthesis of compounds such as the functionalizable methionine surrogate azidohomoalanine.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4645-VAR:
B4645-5G:
B4645-BULK:
B4645-250MG:
B4645-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A James Link et al.
Nature protocols, 2(8), 1884-1887 (2007-08-19)
This protocol describes a synthetic route to the non-canonical amino acid azidohomoalanine (AHA) using protected homoserine as a starting material. An alternative route to AHA is presented in a companion paper. This synthesis can be completed in 5 days.