アッセイ
>98% (TLC)
形状
powder
不純物
<6% water (Karl Fischer)
色
white to off-white
溶解性
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI Key
OINXIJJEOMGKPB-CYRSAHDMSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4438-50MG:
A4438-BULK:
A4438-VAR:
A4438-250MG:
A4438-10MG:
試験成績書(COA)