Merck
B1042
Sigma-Aldrich
ベンジルアルコール
ACS reagent, ≥99%
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
ACS reagent
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
817 °F
不純物
≤0.01% Benzaldehyde (C6H5CHO)
≤0.02% Acetophenone (C6H5COCH3)
強熱残分
≤0.005%
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1042-BULK:
B1042-500ML:
B1042-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Béatrice Hechler et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(1), 232-243 (2005-03-29)
Our aim was to determine whether the newly described P2X1 antagonist NF449 [4,4',4'',4'''-(carbonylbis(imino-5,1,3-benzenetriylbis(carbonylimino)))tetrakis-benzene-1,3-disulfonic acid octasodium salt] could selectively antagonize the platelet P2X1 receptor and how it affected platelet function. NF449 inhibited alpha,beta-methyleneadenosine 5'-triphosphate-induced shape change (IC50 = 83 +/- 13
Yuma Morimoto et al.
Inorganic chemistry, 51(18), 10025-10036 (2012-09-08)
The rate of oxidation of 2,5-dimethoxybenzyl alcohol (2,5-(MeO)(2)C(6)H(3)CH(2)OH) by [Fe(IV)(O)(N4Py)](2+) (N4Py = N,N-bis(2-pyridylmethyl)-N-bis(2-pyridyl)methylamine) was enhanced significantly in the presence of Sc(OTf)(3) (OTf(-) = trifluoromethanesulfonate) in acetonitrile (e.g., 120-fold acceleration in the presence of Sc(3+)). Such a remarkable enhancement of the
A P De Leenheer et al.
Clinical chemistry, 31(1), 142-146 (1985-01-01)
For this sensitive RIA for 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D, we used antibodies to 1 alpha,25-dihydroxycholecalciferol-3-hemisuccinate conjugated to bovine serum albumin, raised in rabbits. These antibodies show a high affinity for 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D3 but cross react with other vitamin D metabolites
Qing Lan et al.
Science (New York, N.Y.), 306(5702), 1774-1776 (2004-12-04)
Benzene is known to have toxic effects on the blood and bone marrow, but its impact at levels below the U.S. occupational standard of 1 part per million (ppm) remains uncertain. In a study of 250 workers exposed to benzene
Luis E Santos-Figueroa et al.
Chemical Society reviews, 42(8), 3489-3613 (2013-02-13)
This review focuses on examples reported in the years 2010-2011 dealing with the design of chromogenic and fluorogenic chemosensors or reagents for anions.