Merck
AXYVT250RLAB
ピペットチップ、Velocity用、ロボット用
size 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked in bottom sealed rack
別名:
Pipette tips for Velocity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc VT-250-R-LAB
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
250 μL
容量
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Axygen® 96-well tips have the following features and benefits:
  • For greater consistency and performance they are assembled via automation
  • Tips are RNAse/DNAse free
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Compatible with Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST and 16ST head
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)