物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
メーカー/製品名
Axygen Inc TF-20-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
20 μL
容量
20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Axygen® Filter Barrier tips are suitable for DNA amplification and microbiological applications where contamination is a major concern.
特徴および利点
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
- High accuracy, yield, and precision
- Sample loss is reduced due to high fluid retention
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)