物質
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc SCT-200-C-S
Corning
包装
pkg of 8x500caps/cs
パラメーター
20000 × g max. RCF
サイズ
2.0 mL
色
clear
clear
フィッティング
cap (screw cap)
適合性
suitable for (centrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)