Merck
AXYPCRTS
CyclerSealシーリングフィルム
size 60 μm, polypropylene, pkg of 5x100sheets/cs
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
製品AXYPCRTSは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-TS
Corning
包装
pkg of 5x100sheets/cs
サイズ
60 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Axygen® CyclerSeal sealing film is made of high-quality, temperature-resistant polypropylene material.
  • Reduces well-to-well contamination and cross-over in PCR application when used in conjunction with Axygen′s compression mat.
  • Ideal for PCR, Real-time PCR, storage, ELISA and cell culture applications.
  • The sealing film offers a tight seal across the entire plate and ensures optimal sample protection during transport or storage.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)