物質
conical bottom clear polypropylene wells
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-32-C
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大容量
200 μL
サイズ
32 wells
有効容積
200 μL
適合性
suitable for PCR
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)