Merck
AXYPCR05LC
MAXYMum Recovery® PCRチューブ
with flat caps, thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-05-L-C
Corning
包装
pkg of 10x1000tubes/cs
サイズ
0.5 mL
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for PCR
結合型
(ultra-low retention)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.