Merck
AXYPCR0208C
PCRストリップチューブ
thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-0208-C
Corning
包装
pkg of 10x125strips/cs
サイズ
0.2 mL
clear
clear
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Axygen® thin-wall 8 strip PCR tubes are designed to fit a wide variety of thermal-cyclers.
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows for precise thermal transfer.
  • An even insertion cap ensures a tight seal to reduce evaporation.
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Caps are sold separately.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.