Merck
AXYMTS1112C
ミニチューブ
12-strip, bulk pack, size 1.1 mL, pkg of 5x80strips/cs, non-sterile, polypropylene
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc MTS-11-12-C
Corning
包装
pkg of 5x80strips/cs
サイズ
1.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid
  • DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
  • Compatible with Tecan®, Beckman Coulter, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)