Merck
SYNA381420
Synthware 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A381420, glass adapter with stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
male joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A381420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.