Merck
AXYHSFAS300L
Sealing film roll, pierceable, aluminum
W × L 115 mm × 500 m
別名:
sealing mat
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥304,100
¥304,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥304,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
¥304,100
Check Cart for Availability
物質
aluminum
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
W × L
115 mm × 500 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)