安全性情報
AV35650
Sigma-Aldrich
抗SLC18A1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗溶質輸送体ファミリー 18(小胞モノアミン)分子1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
出荷予定日2025年4月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
出荷予定日2025年4月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
56 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC18A1(6570)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC18A1
生物化学的/生理学的作用
Solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 1 (SLC18A1) is a vesicular monamine transporter that is involved in the transport of monoamine neurotransmitters. It accumulates cytosolic monoamines into vesicles based on the proton gradient. Variations in SLC18A1 transporter have been observed in neuropsychiatric disorders.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: MNDTASTIPPPATEAISAHKNNCLQGTGFLEEEITRVGVLFASKAVMQLL
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
AV35650-100UL:
AV35650-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ahmed M Khalifa et al.
Neuro endocrinology letters, 33(5), 546-551 (2012-10-24)
Although single nucleotide polymorphisms of the human vesicular monoamine transporter 1 (hVMAT1) gene SLC18A1 have been associated with neuropsychiatric disorders, there is limited information on the function of naturally occurring hVMAT1 variant proteins. This study evaluated transport activity of full
Falk W Lohoff et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 31(12), 2739-2747 (2006-08-29)
The vesicular monoamine transporter 1 gene (VMAT1/SLC18A1) maps to the shared bipolar disorder (BPD)/schizophrenia (SZ) susceptibility locus on chromosome 8p21. Vesicular monoamine transporters are involved in transport of monoamine neurotransmitters which have been postulated to play a relevant role in