AMAB91492
Monoclonal Anti-BCL2 antibody produced in mouse
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL7935, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Bcl-2, PPP1R50
サイズを選択してください
¥61,500
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
About This Item
¥61,500
出荷予定日2025年4月16日
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL7935, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG2a
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL2(596)
免疫原
Sequence
KYIHYKLSQRGYEWDAGDV
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91492-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ